Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Skruelåg til engangsglasrør
Artikelnummer. 11825115
Skift visning
Farve:
Neutral
Lukkestørrelse:
13-415
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Farve Lukkestørrelse unitSize
11825115 Neutral 13-415 Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 11825115
Brand: DWK Life Sciences 73805B13415
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Foringsfri lukning i ét stykke med indvendig tætningsring
Fremstillet af polypropylen. Kimble Chase™ Skruelåg til engangsglasrør kan autoklaveres.
  • Polypropylen
  • Autoklaverbar
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 982
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM E982
Lukkestørrelse 13-415
Produkttype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Farve Neutral
Til brug med (udstyr) Engangsglasrør