Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Fenolhætter med pulp/vinylforinger
Artikelnummer. p-3563954
Halsfinish:
20-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Anbefales ikke til kulbrinter eller blegemidler.
Artikelnummer. 15384052
Brand: DWK Life Sciences 75201G20400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales ikke til kulbrinter eller blegemidler.
Cap giver god kemisk resistens over for milde syrer, alkalier, alkoholer, vandige opløsninger, olier og opløsningsmidler.
  • Polyvinylfilm er klæbet til 0,035-in. papirmasseplade
  • Farve: sort
  • Lavpris hætte til almindelig brug
  • Anbefales ikke til kulbrinter eller blegemidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 144 Cs.
Halsfinish 20-400
Produkttype Fenolhætte
Til brug med (udstyr) Flaske
Lukke liner Papirmasse/vinyl