Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Fenolhætter med pulp/vinylforinger
Artikelnummer. 15384052
Skift visning
Halsfinish:
20-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. Halsfinish Pakningsstørrelse
15384052 20-400 Pakke med 144
1 options
Anbefales ikke til kulbrinter eller blegemidler.
Artikelnummer. 15384052 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 75201G20400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.30 DKK
    220.92 DKK / Pakke med 144
    Spare 24.38 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-06-2027
Anbefales ikke til kulbrinter eller blegemidler.
KIMBLE™ Phenoliske kapsler med pulp/vinylliners giver god kemisk modstandsdygtighed over for milde syrer, alkalier, alkoholer, vandige opløsninger, olier og opløsningsmidler. Specielt formuleret fenolisk hættemateriale med polyvinylbelagt pulpboard-foring til økonomisk og generel brug.
  • Økonomisk generel hætte- og foringkombination
  • God kemisk modstandsdygtighed over for milde syrer, alkalier, alkoholer, vandige opløsninger, olier og opløsningsmidler
  • Specielt formuleret fenolhættemateriale
  • Polyvinylbeklædt pulpboard-foring
  • Må ikke autoklaveres
  • Anbefales ikke til kulbrinter eller blegemidler
  • Farve: sort
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 144 Cs.
Sterilitet Ikke-steril
Halsfinish 20-400
Til brug med (udstyr) Flaske
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Genanvendelig
Produkttype Fenolhætte