Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100mL pæreformede glascentrifugerør med Pennyhead propper
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
KIMAX™ rør, der bruges til bestemmelse af små mængder faste stoffer i store mængder væsker. Anbefales til bestemmelse af frit vand og sediment i diesel og andre destillatbrændstoffer, som en bestået-fail-indikation for produktkvalitet (ASTM D2709).
- KIMAX™ rør lavet med tungere væggede rør for at modstå højere centrifugeringshastigheder
- Kalibreret til at indeholde
- Vægten er holdbar sort keramisk emalje
- Udskiftning af pennyhead glasprop er 850100-0016. Centrifuger ikke med prop i røret.
- Kapacitet 100 ml
- Max RCF 800
- Rør OD 58mm, Længde uden prop 160mm
- Stængel gradueringer i 0,01mL til 0,2mL med en tolerance på± 0,01 ml
- Kropsgraduering ved 25mL med en tolerance på± 1,0 ml
- Kropsgrader ved 50 og 100mL med en tolerance på± 2,0 ml
- Tilfælde af 6
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438, ASTM D2709 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Anvendes til bestemmelse af små mængder faste stoffer i store mængder væsker |
| Stopper nummer | 16 |
| Tolerance | 0 til 0,2 ml in± 0,01 ml, 25 ml in± 1 ml,> 25 ml i± 2 ml |
| Form | Pære |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Vis mere |