Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ TLC Cylindriske udviklingstanke
Artikelnummer. 12746728
Skift visning
Lukningsmateriale:
Glas
Holder:
5 L x 10 cm B Plade
Mængde:
1/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukningsmateriale Holder Mængde Pakningsstørrelse
12746728 Glas 5 L x 10 cm B Plade 1/Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 12746728 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4161701120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00 DKK
    632.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-05-2027
Cylindriske glastanke til udvikling af 5 x 10 cm (2 x 3,9 tommer. ) og 5 x 20 cm (2 x 7,9 tommer. ) plader
Tanke giver maksimal dampfasemætning med en minimal mængde opløsningsmiddel
Tekniske data
Lukningsmateriale Glas
Materiale Borosilikatglas
Mængde 1/Pk.
Type Cylindrisk TLC Udvikling af tank
Til brug med (applikation) Giver maksimal dampfasemætning med en minimumsmængde opløsningsmiddel
Holder 5 L x 10 cm B Plade
Form Cylindrisk