Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Vævsslibere
Beskrivelse
Med takket PTFE støder og gradueret rør
- Radiale takker på den nederste del af PTFE støder leverer homogenat til den cylindriske del af røret
- Støberskaft i rustfrit stål
- Graderinger smeltet sammen i glasrøret
- Rør og støde er udskiftelige
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 22 |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,23 tommer |
| Diameter (metrisk) aksel | 6mm |
| Kapacitet (engelsk) | 1,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Produkttype | støder og gradueret rør |
| Gradueringer | 2 til 25 ml |
| Længde (engelsk) støder | 8,85 tommer. |
| Længde (metrisk) støder | 225mm |
| Længde (engelsk) rør | 6,2 tommer. |
| Vis mere |