Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Vævsslibere
Volumen:
0,13 oz., 4 ml
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
Gradueringer:
0,5 til 4 ml
1 til 9 ml
2 til 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Med takket PTFE støder og gradueret rør
- Radiale takker på den nederste del af PTFE støder leverer homogenat til den cylindriske del af røret
- Støberskaft i rustfrit stål
- Graderinger smeltet sammen i glasrøret
- Rør og støde er udskiftelige
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 21 |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,23 tommer |
| Diameter (metrisk) aksel | 6mm |
| Kapacitet (engelsk) | 0,33 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Produkttype | støder og gradueret rør |
| Gradueringer | 1 til 9 ml |
| Længde (engelsk) støder | 8,38 tommer. |
| Længde (metrisk) støder | 213mm |
| Længde (engelsk) rør | 5,03 tommer. |
| Vis mere |