Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Vævsslibere
Artikelnummer. 10604393
Volumen:
0,13 oz., 4 ml
0,33 oz., 10 ml
1,01 oz., 30 ml
Gradueringer:
0,5 til 4 ml
1 til 9 ml
2 til 25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10604393
Brand: DWK Life Sciences 8855100020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med takket PTFE støder og gradueret rør
  • Radiale takker på den nederste del af PTFE støder leverer homogenat til den cylindriske del af røret
  • Støberskaft i rustfrit stål
  • Graderinger smeltet sammen i glasrøret
  • Rør og støde er udskiftelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 20
Diameter (engelsk) Skaft 0,15 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 4mm
Kapacitet (engelsk) 0,13 oz.
Kapacitet (metrisk) 4 mL
Produkttype støder og gradueret rør
Gradueringer 0,5 til 4 ml
Længde (engelsk) støder 8,46 tommer.
Længde (metrisk) støder 215mm
Længde (engelsk) rør 4,9 tommer
Længde (metrisk) rør 125mm
Volumen 0,13 oz., 4 ml