Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Støber til helglas DUALL™ Vævsslibere
Størrelse:
20
22
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Slibeeffektiviteten forbedres betydeligt, når dette rør bruges. Fås i størrelserne 20-23.
- Kombinerer både koniske og cylindriske overflader for effektivt at reducere væv og producere et ensartet homogenat.
- Denne slebet glasmodel er ideel til bindevæv som muskler, hjerte og lunger
- Konstruktionen er stærk nok til at tillade støderen at være motordrevet
- Clearance mellem stødere og rør er 0,004 tommer til 0,006 tommer.
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 20 |
| Produkttype | Vævskværn støder |
| Til brug med (udstyr) | Duall™ alle glasvævsslibere |