Beskrivelse
Til brug med Pellet Pestle
- Vælg autoklaverbart polypropylen eller RNase-, DNase-, pyrogenfrit materiale (fremstillet under M5 .5 [Klasse 10.000] renrumsforhold)
- Individuelt indpakket
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Materiale | RNase-, DNase-, pyrogenfri |
| Produkttype | Mikrorør |
| Dnase Free | Ja |