Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™ Mikrorør
Artikelnummer. 14824171
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Materiale:
Polypropylen
RNase-, DNase-, pyrogenfri
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale unitSize
14824171 1,5 ml Polypropylen Pakke med 500
17700888 0,5 ml RNase-, DNase-, pyrogenfri -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 14824171 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 7495101501
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Pellet Pestle
  • Vælg autoklaverbart polypropylen eller RNase-, DNase-, pyrogenfrit materiale (fremstillet under M5 .5 [Klasse 10.000] renrumsforhold)
  • Individuelt indpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Kapacitet (engelsk) 0,05 oz.
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Materiale Polypropylen
Produkttype Mikrorør
Dnase Free Ja
Volumen 0,05 oz., 1,5 ml