Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ NMR Septum Sample Tube Caps
Artikelnummer. p-3246405
Farve:
Rød
Til brug med (udstyr):
5 mm tyndvægget NMR-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12164001
Brand: DWK Life Sciences 8970980005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For 5mm, 7mm and 10mm NMR Tubes
Soft, natural rubber allows easy penetration with a syringe needle
  • Dual seal, inside tube and outer sleeve
  • Ideal for thin wall tubes
  • Provides penetration point for syringe or cannulation additions
  • Useful as a closure or for sample outgassing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Septa
Materiale Gummi
Farve Rød
Til brug med (applikation) Provides penetration point for syringe or cannulation additions and useful as a closure or for sample outgassing
Til brug med (udstyr) 5 mm tyndvægget NMR-rør