Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ NMR Septum prøverør dæksler
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
For 5 mm, 7 mm og 10 mm NMR-rør
Blødt naturgummi tillader nem penetration med en sprøjtenål
- Dobbelt tætning, inderrør og ydre hylster
- Ideelt til tyndvæggede rør
- Giver penetrationspunkt til sprøjte- eller kanuletilføjelser
- Nyttig som lukning eller til udgasning af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | 5 mm |
| Produkttype | Septa |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Materiale | Gummi |
| Farve | Rød |
| Til brug med (applikation) | Giver gennemtrængningspunkt til sprøjte- eller kanylationstilføjelser og er nyttig som lukning eller til prøveudgasning |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | 5 mm tyndvægget NMR-rør |
| Engangs | Reusable |