Få mere at vide
Kimble™ Lavformede Griffin bæger med tud
Artikelnummer. p-313860
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
2000 mL
Graduation Range:
200 til 1400 ml
200 til 2000 ml
Inkrementer:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 4
Artikelnummer. 10798985
Brand: Kimble™ 140001500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med en tyk, let udvidet, perleformet top, Kimble™ Lavformede Griffin-bægre med tud har fremragende hældeegenskaber og en ensartet sidevæg og bundtykkelse, der gør dem velegnede til brug på en kogeplade.
  • Markeringsområde i mat finish til brug med en almindelig blyant
  • Letlæselig hvid gradueret skala til måling og/eller blanding af væsker
  • Design møder ASTM Specifikation E960, Type I-krav
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Kapacitet (engelsk) 50,72 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 4,72 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 12 cm
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til måling og blanding af væsker
Graduation Range 200 til 1400 ml
Højde (engelsk) 6,49 tommer
Højde (metrisk) 16.5 cm
Inkluderer Tud
Inkrementer 100 mL
Etikettype Holdbar mat mærkning
Mængde Hver
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960
Skala Dobbelt hvidskala
Stil Griffin