Få mere at vide
Kimble™ Lavformede Griffin bæger med tud
Artikelnummer. 31925054
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
2000 mL
Graduation Range:
200 til 1400 ml
200 til 2000 ml
Inkrementer:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Graduation Range Inkrementer unitSize
31925054 2000 mL 200 til 2000 ml 100 mL -
10798985 1500 mL 200 til 1400 ml 100 mL Pakke med 16
11736333 2000 mL 200 til 2000 ml 100 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31925054 Leverandør Kimble™ Leverandørnr. 140002000
Designet med en tyk, let udvidet, perleformet top, Kimble™ Lavformede Griffin-bægre med tud har fremragende hældeegenskaber og en ensartet sidevæg og bundtykkelse, der gør dem velegnede til brug på en kogeplade.
  • Markeringsområde i mat finish til brug med en almindelig blyant
  • Letlæselig hvid gradueret skala til måling og/eller blanding af væsker
  • Design møder ASTM Specifikation E960, Type I-krav
  • Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Kapacitet (engelsk) 67,62 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 5,11 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 13 cm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Til måling og blanding af væsker
Graduation Range 200 til 2000 ml
Højde (engelsk) 7,48 tommer.
Højde (metrisk) 19 cm
Inkluderer Tud
Inkrementer 100 mL
Etikettype Holdbar mat mærkning
Mængde 12 Pk.
Type Bægerglas
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ASTM E960
Skala Dobbelt hvidskala
Stil Griffin