Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Guth Unitized™ Vaskeflaske
Artikelnummer. 10471035
Kapacitet (metrisk):
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10471035
Brand: DWK Life Sciences 1011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enhånds sanitær manipulation
  • Pegefingeren styrer flowet ved hjælp af luftventil
  • 32 oz. (1000 ml) borosilikatglaskolbe
  • Neopren gummi dele
  • Består af propsamling med leveringsrør og prop; kolbesamling med aspiratorpære og luftkontraventiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Borosilikatglas
nr. pr. sag 1 Hver
Mængde 1 hver
Produkttype Vaskeflaske