Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Artikelnummer. 12963341
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Kolonnekapacitet:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Mængde:
10/Cs.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kolonnekapacitet Mængde Pakningsstørrelse
12963341 200 mm 16 mL Hver Hver
12903351 500 mm 40 mL Hver Hver
12923341 100 mm 8 mL Hver Hver
11792354 500 mm 40 mL 10/Cs. Pakke med 10
11782354 300 mm 24 mL 10/Cs. Pakke med 10
11772354 200 mm 16 mL 10/Cs. Pakke med 10
11762354 100 mm 8 mL 10/Cs. Pakke med 10
12983341 300 mm 24 mL Hver Hver
12903341 50 mm 4 mL Hver Hver
11752354 500 mm 4 mL 10/Cs. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12963341 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 4204011020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.50 DKK
    234.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.45 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
  • Holdbart borosilikatglas
  • Med flowadaptere
  • Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
  • Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
  • Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
  • Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
  • Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
  • Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
Tekniske data
Maks. Tryk 14,5 psi
Porestørrelse 20μ m
Kolonnekapacitet 16 mL
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Borosilikatglas Type I Klasse A
Støttemateriale HDPE
Konnektortyper Han luer lock
Tværsnitsareal 0,79 cm 3
Steriliseringsmetode 2N NaOH eller 100% Ethanol
Temperaturområde (metrisk). 0 til 50 °C
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Ionbytning, affinitet, gelfiltrering og hydrofobe interaktionsmedier
Endcapped Ja
Type Økonomikromatografikolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm