Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Økonomisøjler
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Kolonnekapacitet:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Mængde:
10/Cs.
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Ideel til brug med FPLC™ systemer, peristaltiske pumper eller tyngdekraftsflow til 15psi
Brug kolonner med ionbytnings-, affinitets-, gelfiltrerings- og hydrofobe interaktionsmedier.
- Holdbart borosilikatglas
- Med flowadaptere
- Præcisionsslebne søjleender danner positive tætninger med endehætter, så de ikke lækker eller“ krybe” under pres
- Beholderdækslet med gevind, der er let at fjerne, springer ikke af under tryk
- Reservoir accepterer tilbehørstragte og glasbeholdere
- Luer-Lock polypropylen indløbs- og udløbsfittings
- Sengestøtten har en μ20 m polyethylenskive, der tilbageholder de fleste medier til lavtryksvandkromatografi
- Kolonner accepterer flowadaptere til justering Flex-Column sengehøjde (bestil adaptere separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Endcapped | Ja |
| Til brug med (applikation) | Ionbytning, affinitet, gelfiltrering og hydrofobe interaktionsmedier |
| Mængde | 10/Cs. |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 til 50 °C |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10 mm |
| Type | Økonomikromatografikolonne |
| Maks. Tryk | 14,5 psi |
| Porestørrelse | 20μ m |
| Kolonnekapacitet | 24 mL |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Vis mere |