Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vævsslibere
Artikelnummer. p-155546
Volumen:
0,03 oz., 1 ml
Inkluderer:
Malet støder og rør af glas
Størrelse:
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11854005
Brand: DWK Life Sciences 8854500020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerede koniske og cylindriske overflader forbedrer slibeeffektiviteten
  • Kan være motordrevet
  • Vælg mellem helt slebet glasstil eller glat glasrør med PTFE støder gevind til rustfrit stålskaft
  • Udskiftelige rør og støde har 0,004 til 0,006 in. (0,10 til 0,15 mm) frigang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,03 oz.
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Diameter (metrisk) aksel 6mm
Diameter (engelsk) Skaft 0,23 tommer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Til brug med (applikation) Ideel til bindevæv såsom muskler, hjerte og lunger
Inkluderer Malet støder og rør af glas
Længde (engelsk) Skaft 6,1 tommer
Længde (engelsk) rør 3,14 tommer.
Længde (metrisk) skaft 155mm
Længde (metrisk) rør 80mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,51 tommer
Rørdiameter (metrisk) udvendig 13mm
Volumen 0,03 oz., 1 ml
Størrelse 20