Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vævsslibere
Artikelnummer. 11854005
Skift visning
Volumen:
0,03 oz., 1 ml
Inkluderer:
Malet støder og rør af glas
Størrelse:
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Inkluderer Størrelse unitSize
11854005 0,03 oz., 1 ml Malet støder og rør af glas 20 Hver
1 options
Artikelnummer. 11854005 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8854500020
Kombinerede koniske og cylindriske overflader forbedrer slibeeffektiviteten
  • Kan være motordrevet
  • Vælg mellem helt slebet glasstil eller glat glasrør med PTFE støder gevind til rustfrit stålskaft
  • Udskiftelige rør og støde har 0,004 til 0,006 in. (0,10 til 0,15 mm) frigang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,03 oz.
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Diameter (metrisk) aksel 6mm
Diameter (engelsk) Skaft 0,23 tommer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Til brug med (applikation) Ideel til bindevæv såsom muskler, hjerte og lunger
Inkluderer Malet støder og rør af glas
Længde (engelsk) Skaft 6,1 tommer
Længde (engelsk) rør 3,14 tommer.
Længde (metrisk) skaft 155mm
Længde (metrisk) rør 80mm
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,51 tommer
Rørdiameter (metrisk) udvendig 13mm
Volumen 0,03 oz., 1 ml
Størrelse 20