Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vævsslibere med sikkerhedsbelagt rør
Artikelnummer. p-155586
Volumen:
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,59 oz., 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11808512
Brand: DWK Life Sciences 8854600023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklaverbar gennemsigtig belægning
  • Med glasstøder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,59 oz.
Clearance (engelsk) 0,004 til 0,006 tommer.
Clearance (metrisk) 0,1 til 0,15 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) aksel 10mm
Diameter (engelsk) Skaft 0,39 tommer
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Længde (engelsk) Skaft 10,9 tommer
Længde (engelsk) rør 6,88 tommer.
Længde (metrisk) skaft 278mm
Længde (metrisk) rør 175mm
Materiale Glas
Rørdiameter (engelsk) Udvendig 0,98 tommer
Rørdiameter (metrisk) udvendig 25mm
Volumen 0,59 oz., 15 ml
Størrelse 23