Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vævsslibere med sikkerhedsbelagt rør
Volumen:
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,59 oz., 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Autoklaverbar gennemsigtig belægning
- Med glasstøder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,1 oz. |
| Clearance (engelsk) | 0,004 til 0,006 tommer. |
| Clearance (metrisk) | 0,1 til 0,15 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) aksel | 6mm |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,23 tommer |
| Kapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Længde (engelsk) Skaft | 8,14 tommer. |
| Længde (engelsk) rør | 4,72 tommer |
| Længde (metrisk) skaft | 207mm |
| Show More |