Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Vævsslibere med sikkerhedsbelagt rør
Volumen:
0,1 oz., 3 ml
0,16 oz., 5 ml
0,59 oz., 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Autoklaverbar gennemsigtig belægning
- Med glasstøder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,16 oz. |
| Clearance (engelsk) | 0,004 til 0,006 tommer. |
| Clearance (metrisk) | 0,1 til 0,15 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8mm |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,31 tommer. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (engelsk) Skaft | 8,66 tommer. |
| Længde (engelsk) rør | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) skaft | 220mm |
| Længde (metrisk) rør | 150mm |
| Vis mere |