Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Steril vævssliber med lukket system (støbt spids)
Artikelnummer. p-7237581
Volumen:
0,5 oz., 15 ml
Artikelnummer. 12643225
Brand: DWK Life Sciences 7496000015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Fuldt samlet, 30 % glasfyldte støde, prøverør med hætter og selvklæbende etiketter.
Minimerer risikoen for personlig kontakt med prøver
  • Væv males i en forseglet beholder
  • Smalle støde eliminerer potentialet for prøveoverløb
  • Indstøbt slibende overflade på støderspidsen efterlader intet sediment, der hindrer prøveundersøgelsen
  • Gamma steriliseret i letåbnede HDPE-pakker
  • CS2 vævsslibere har en forglasset spids til mere aggressiv slibning af vanskelige prøver
  • Støber af polypropylen og koniske prøverør med solide HDPE-hætter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Inkluderer Fuldt samlet, 30 % glasfyldt polypropylen støder, polypropylen konisk prøverør med solid HDPE hætte og en selvklæbende etiket
Materiale Polypropylen
Volumen 0,5 oz., 15 ml