Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Steril vævssliber med lukket system (støbt spids)
Beskrivelse
Indeholder
Fuldt samlet, 30 % glasfyldte støde, prøverør med hætter og selvklæbende etiketter.
Minimerer risikoen for personlig kontakt med prøver
- Væv males i en forseglet beholder
- Smalle støde eliminerer potentialet for prøveoverløb
- Indstøbt slibende overflade på støderspidsen efterlader intet sediment, der hindrer prøveundersøgelsen
- Gamma steriliseret i letåbnede HDPE-pakker
- CS2 vævsslibere har en forglasset spids til mere aggressiv slibning af vanskelige prøver
- Støber af polypropylen og koniske prøverør med solide HDPE-hætter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Inkluderer | Fuldt samlet, 30 % glasfyldt polypropylen støder, polypropylen konisk prøverør med solid HDPE hætte og en selvklæbende etiket |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |