Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografifittings og slangeadaptere
Artikelnummer. 12993521
Skift visning
Materiale:
CTFE
Nylon
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12993521 Nylon Hver
11802923 CTFE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12993521 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 9539190014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.22 DKK
    83.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 22.01 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
KIMBLE™ KONTES™ kromatografifittings og slangeadaptere forbinder rør og endefittings på CHROMAFLEX-kolonner. Disse adaptere findes i CTFE, PTFE, eller Nylon, og har oliven- og skruegevindender for pålidelig samling af kromatografisystemer.
  • Fremstillet af CTFE, PTFE eller Nylon for kemisk kompatibilitet på tværs af kromatografiapplikationer
  • Designet til at forbinde rør og endefittings til CHROMAFLEX-søjler
  • Har oliven- og skruegevindender for sikre, lækagesikre forbindelser
  • Kompatibel med 1/4-28 gevind-til-slange barb-konfigurationer
Tekniske data
Type Adapter
Trådstørrelse M1/4-28
Til brug med Kromatografikolonne
Materiale Nylon