Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Genanvendelige borosilikatglasrør med almindelig ende og markeringsplet
Beskrivelse
Med holdbar hvid keramisk markeringsplet
- Brandpoleret topfælg
- Ensartet vægtykkelse for maksimal varmeoverførsel og kemikalieresistens
- Kulturrør fremstillet af KG-33 glas har brandpoleret topkant og ensartet vægtykkelse for maksimal varmeoverførsel og kemikalieresistens
- Designet fra ASTM™ specifikation E982, Type IV-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E982, Type IV |
| Design Type | Almindelig |
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Etikettype | Markeringssted |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Vis mere |