Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Genanvendelige borosilikatglasrør med almindelig ende
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Uden markering af plet
- Kulturrør fremstillet af KG-33 glas har brandpoleret topkant og ensartet vægtykkelse for maksimal varmeoverførsel og kemikalieresistens
- Designet fra ASTM™ specifikation E982, Type IV-krav
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM E982, Type IV |
| Design Type | Almindelig |
| Kapacitet (metrisk) | 0,7 ml |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Etikettype | Ingen |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Uddannet | No |
| Vis mere |