Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftig, klart glas volumetrisk klasse A-kolber med PE-prop
Beskrivelse
- Bred mund gør pipetadgang let
- Tunge, ensartede vægge giver overlegen styrke, holdbarhed og sikkerhed
- Store, permanente, letlæselige markeringer
- Flade indvendige bunde til omrøring med standard rørestave
- Gradueret til klasse A volumetriske tolerancer
- Kalibreret“ At indeholde”
- Størrelser fra 5 til 250 ml er kalibreret til at opfylde ASTM™ E288
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (engelsk) | 6,1 tommer |
| Højde (metrisk) | 15.5 cm |
| Tolerance | ±0,08 ml |
| Uddannet | Ja |
| Mundstil | Brede |
| Bund form | Flad |