Description
Tung konstruktion forlænger levetiden
- Med hældningstud
- Med markeringspunkt
- Har hvide graderinger til at tilnærme volumen
- Nøjagtig til ±5%
- Tykke, ensartede vægge med ekstra vægtykkelse i den bearbejdede topkant
Compliance
Designet fra ASTM™ E 960 Type II krav.
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 67,62 oz. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,11 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering |
| Graduation Range | 200 til 1.800 ml |
| Højde (engelsk) | 7,48 tommer. |
| Højde (metrisk) | 19 cm |
| Show More |