Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftige bægerglas
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Tung konstruktion forlænger levetiden
- Med hældetud
- Med markeringsplet
- Har hvide gradueringer for at tilnærme volumen
- Nøjagtig til± 5 %
- Tykke, ensartede vægge med ekstra godstykkelse i bearbejdet topkant
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 960 Type II krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 67,62 oz. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,11 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering |
| Graduation Range | 200 til 1.800 ml |
| Højde (engelsk) | 7,48 tommer. |
| Højde (metrisk) | 19 cm |
| Vis mere |