Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Kraftige bægerglas
Kapacitet (metrisk):
250 mL
400 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Tung konstruktion forlænger levetiden
- Med hældetud
- Med markeringsplet
- Har hvide gradueringer for at tilnærme volumen
- Nøjagtig til± 5 %
- Tykke, ensartede vægge med ekstra godstykkelse i bearbejdet topkant
Overholdelse
Designet fra ASTM™ E 960 Type II krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±5 % |
| Kapacitet (engelsk) | 33,81 oz. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 4,21 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10.7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder overlegen mekanisk styrke og holdbarhed, giver forbedret sikkerhed, når det bruges under ekstreme forhold, såsom mekaniseret vask og grov håndtering |
| Graduation Range | 100 til 1000 ml |
| Højde (engelsk) | 5,98'' |
| Højde (metrisk) | 15.2 cm |
| Vis mere |