Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Rund bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Test for opløsning af lægemiddelbiotilgængelighed |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Produkttype | Opløsningstestbeholder |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Engangs | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bund form | Round |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 108 mm |