Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af glas med konisk bund, 10 ml
Artikelnummer. p-4909401
Engangs:
Engangsbrug
Genanvendelig
Materiale:
Borosilikatglas
Kraftig Kimax Glas
Længde (metrisk):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Lukketype:
Ikke inkluderet
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 125
Pakke med 6
Artikelnummer. 11828462
Brand: DWK Life Sciences 7378510
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse rør til centrifugering op til 2980 RCF. KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas er krympeindpakket i plastik i modulære bakker for renlighed og sikkerhed. Fremstillet af 51 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas.
  • Med konisk formet bund
  • Rør er lavet af borosilikatglas i overensstemmelse med ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse A eller B glaskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Ingen
Certificeringer/compliance USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Borosilikatglas
Trådstørrelse 15-415
Form Konisk
Længde (metrisk) 114 mm
Bund form Konisk
Lukketype Ikke inkluderet
Diameter (metrisk) 16 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 2980 x g