Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af glas med konisk bund, 10 ml
Engangs:
Engangsbrug
Genanvendelig
Reusable
Materiale:
Borosilicate Glass
Borosilikatglas
Kraftig Kimax Glas
Længde (metrisk):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Lukketype:
Ikke inkluderet
Not Included
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 125
Pakke med 6
Beskrivelse
Brug disse rør til centrifugering op til 2980 RCF. KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas er krympeindpakket i plastik i modulære bakker for renlighed og sikkerhed. Fremstillet af 51 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas.
- Med konisk formet bund
- Rør er lavet af borosilikatglas i overensstemmelse med ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse A eller B glaskrav
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Kraftig Kimax Glas |
| Liner materiale | Gummi |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Tolerance | 0 til 0,2 ml in± 0,05 ml,> 0,2 til 1 ml in± 0,1 ml,> 1 til 3 ml in± 0,15 ml,> 3 tommer± 0,2 ml |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 116 mm |
| Vis mere |