Få mere at vide
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ KIMAX™ Centrifugerør af glas med konisk bund, 10 ml
Beskrivelse
Brug disse rør til centrifugering op til 2980 RCF. KIMAX™ Centrifugerør af konisk bund af glas er krympeindpakket i plastik i modulære bakker for renlighed og sikkerhed. Fremstillet af 51 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas.
- Med konisk formet bund
- Rør er lavet af borosilikatglas i overensstemmelse med ASTM Specifikation E438, Type I, Klasse A eller B glaskrav
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Ingen |
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Trådstørrelse | 15-415 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 114 mm |
| Vis mere |