Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Mærke Hopkins Vaccinerør
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Bruges til at standardisere vacciner
- Stænglen er gradueret til 0,01 ml til 0,05 ml i 0,01 ml underafdelinger
- Krop, ved 1, 5 og 10 ml
- Skala og legende er holdbar hvid keramisk emalje
- 10 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med | Bruges til at standardisere vacciner |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 119 mm |
| Bund form | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Vis mere |