Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Forvirrede kulturflasker
Til fermentering, cellekulturvækst og -dyrkning og genteknologiske procedurer
Brand:  DWK Life Sciences 25630-1000
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10520403
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til fermentering, cellekulturvækst og -dyrkning og genteknologiske procedurer
  • Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange
  • Neck O.D.: 25mm (1 in.) for 125mL size; all others are Neck O.D.: 38mm (11/2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1.5 in.
Borosilicate Glass
9 in.
Plain fire-polished
Autoclavable
3.8 cm
1000 mL
For fermentation, cell culture growth and cultivation and genetic engineering procedures and rotary and reciprocating shakers
23 cm
Durable White Ceramic Enamel Marking
Baffled
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Forvirrede kulturflasker > 1000mL