Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Forvirrede kulturflasker
Beskrivelse
Til fermentering, cellekulturvækst og -dyrkning og genteknologiske procedurer
- Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange
- Neck O.D.: 25mm (1 in.) for 125mL size; all others are Neck O.D.: 38mm (11/2 in.)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.5 in. |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Til brug med (applikation) | For fermentation, cell culture growth and cultivation and genetic engineering procedures and rotary and reciprocating shakers |
| Højde (engelsk) | 11.3 in. |
| Højde (metrisk) | 28.8 cm |
| Hals stil | Plain fire-polished |
| Skriveflade | Durable White Ceramic Enamel Marking |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Bund form | Baffled |
| Vis mere |