Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Forvirrede kulturflasker
Artikelnummer. 10266872
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10266872 2000 mL Pakke med 6
10181512 250 mL Pakke med 6
10769024 500 mL Pakke med 6
10520403 1000 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10266872 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 256302000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til fermentering, cellekulturvækst og -dyrkning og genteknologiske procedurer
  • Bottom baffles provide increased mixing, aeration, and gas exchange
  • Neck O.D.: 25mm (1 in.) for 125mL size; all others are Neck O.D.: 38mm (11/2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1.5 in.
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Til brug med (applikation) For fermentation, cell culture growth and cultivation and genetic engineering procedures and rotary and reciprocating shakers
Højde (engelsk) 11.3 in.
Højde (metrisk) 28.8 cm
Hals stil Plain fire-polished
Skriveflade Durable White Ceramic Enamel Marking
Autoklaverbar Autoclavable
Bund form Baffled
Diameter (metrisk) Udvendig 3.8 cm