Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Forvirrede kulturflasker
Beskrivelse
Til fermentering, cellekulturvækst og -dyrkning og genteknologiske procedurer
- Bundplader giver øget blanding, beluftning og gasudveksling
- Hals OD: 25 mm (1 tommer) til 125 ml størrelse; alle andre er hals OD: 38 mm (11/2 in.)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,5 tommer |
| Diameter (metrisk) base | 82 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Til brug med (applikation) | Til fermentering, cellekulturvækst og -dyrkning og genteknologiske procedurer og roterende og frem- og tilbagegående ryster |
| Til brug med (udstyr) | Roterende og stempelristere |
| Højde (engelsk) | 6 tommer |
| Højde (metrisk) | 14.2 cm |
| Hals stil | Almindelig brandpoleret |
| Produkttype | Shaker Flask |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?