Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Bred spidsåbning Genanvendelige serologiske pipetter med tilslutningstop
Artikelnummer. 11833133
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
Længde (metrisk):
350 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11833133
Brand: DWK Life Sciences 37034B5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med viskøse væsker, opslæmninger og suspensioner. Bred spidsåbning for hurtig levering.
  • Indsnævret top til bomuldstilslutning
  • Farvekodede muligheder: 5 ml (blå), 10 ml (orange), 25 ml (hvid)
  • Spidsåbning 3 mm
  • Gradueret: gradueringsintervaller 0,1mL
  • Designet fra ASTM Specifikation E1044, Style III-krav
  • Fremstillet af 51 ekspansionsborosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse B krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance ASTM E1044
Diameter (metrisk) Indvendig Større
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringer 0 til 4,8 mL, 0,1 mL trin
Tolerance ±0,1 ml
Volumen (engelsk) 0,16 oz.
Farve Blå
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 350 mm
Type Serologisk pipette