Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 5-Placers NMR Tube Washers
Artikelnummer. 14820422 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
5 mm dia. Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
14820422 5 mm dia. Rør Hver
1 options
Artikelnummer. 14820422 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 8970330005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6840.00 DKK
    5535.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 1304.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2027
Disse komplette skiver med fem pladser bruger fleksible PTFE-slanger og en vakuumkilde (medfølger ikke) til at lede en kraftstrøm af vaskeopløsningsmiddel til grundigt at rense indersiden af 7 og 8 tommer. NMR-rør.
  • To størrelser tilgængelige for 3 og 5 mm diameter rør
  • Begge størrelser leveres med en 1L reservoirflaske
  • Alle fugtede dele er konstrueret af kemikalieresistent PTFE eller borosilikatglas
  • En O-ring glider over hvert rør for at danne en vakuumtæt forsegling, før rørene placeres til rengøring
  • Med et enkelt drej kan vaskeventilen konfigureres til at vaske og derefter tørre
  • Cykler kan gentages, eller rengjorte rør kan fjernes med det samme til brug
Tekniske data
Materiale PTFE eller borosilikatglas
Produkttype NMR rørvasker
Til brug med (udstyr) 5 mm dia. Rør