Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace-hætteglas
Artikelnummer. 11883023
Volumen (metrisk):
10,0 ml
20 ml
20,0 ml
Lukketype:
Crimp Cap
Flad topkrympning
Højde (metrisk):
46 mm
75 mm
Stil:
Affaset top, rund bund
Faset, Modificeret Top/Bund
Faset, modificeret top
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11883023
Brand: DWK Life Sciences 90S332375BMB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glas, klart KG-33
  • Finish: 20mm A/S
Ordreinfo
100 hætteglas/pakning, 10 pakninger/æske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Silica glas
Volumen (metrisk) 20 ml
Højde (engelsk) 2,95 tommer.
nr. pr. sag 1000
Stil Faset, Modificeret Top/Bund
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 75 mm
Mængde 1000 Cs.
Certificeringer/compliance OEM
Lukkestørrelse 20 mm