Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace-hætteglas
Artikelnummer. 11873023
Volumen (metrisk):
10,0 ml
20 ml
20,0 ml
Lukketype:
Crimp Cap
Flad topkrympning
Højde (metrisk):
46 mm
75 mm
Stil:
Affaset top, rund bund
Faset, Modificeret Top/Bund
Faset, modificeret top
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11873023
Brand: DWK Life Sciences 90S332375B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glas, klart KG-33
  • Finish: 20mm A/S
Ordreinfo
100 hætteglas/pakning, 10 pakninger/æske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Silica glas
Volumen (metrisk) 20,0 ml
Højde (engelsk) 2,95 tommer.
nr. pr. sag 1000
Stil Faset, modificeret top
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 75 mm
Mængde 1000 Cs.
Certificeringer/compliance OEM
Lukkestørrelse 20 mm