Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Headspace-hætteglas
Volumen (metrisk):
10,0 ml
20 ml
20,0 ml
Lukketype:
Crimp Cap
Flad topkrympning
Højde (metrisk):
46 mm
75 mm
Stil:
Affaset top, rund bund
Faset, Modificeret Top/Bund
Faset, modificeret top
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Finish: 20mm A/S
Ordreinfo
100 hætteglas/pakning, 10 pakninger/æske.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Flat Top |
| Farve | Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Silica Glass |
| Volumen (metrisk) | 20,0 ml |
| Højde (engelsk) | 2.95 in. |
| Hals stil | Beveled |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Stil | Rund |
| Lukketype | Flad topkrympning |
| Vis mere |