Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ EPA-vandanalysehætteglas, uden lukning
Volumen (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Farve:
Klar
nr. pr. pakke:
144
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 432
Beskrivelse
- Klare EPA-hætteglas er konverteret fra Type I, 33 ekspansionsborosilikatglasrør og ravfarvede EPA-hætteglas er konverteret fra Type I, 51 ekspansionsborosilikatglasrør
- Selvom hætteglas ikke er forrenset, er de pakket i et plastikkrympemodul, lehr-clean, da de kommer fra slutningen af produktionskøleren og placeres derefter i en bølgepaphylde.
- Åbne lukninger og PTFE-beklædte silikonesepta eller solid-top PFTE-belagte hvide gummibeklædte lukninger fås separat
Overholdelse
Hætteglas overholder retningslinjer for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer i vand (Ref. US EPA Methods 601, 602, 603 og 604).
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Til brug med (applikation) | Til vandanalyse |
| Højde (engelsk) | 2,24 tommer. |
| nr. pr. pakke | 144 |
| Volumen (engelsk) | 0,67 oz. |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |