Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ EPA-vandanalysehætteglas, uden lukning
Artikelnummer. 13111643
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Farve:
Klar
nr. pr. pakke:
144
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 432
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
13111643 60 ml Klar 144 Pakke med 144
12703077 20 ml Klar 144 Pakke med 432
12713077 30 ml Klar 144 Pakke med 432
13080013 40 ml Klar 144 Pakke med 432
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13111643 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 60958A16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4662.00 DKK
    4407.72 DKK / Pakke med 144
    Spare 254.28 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-08-2027
Disse klare og ravgule EPA-hætteglas med gevind til indsamling og opbevaring af vandprøver overholder retningslinjerne for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer.
  • Klare EPA-hætteglas er konverteret fra Type I, 33 ekspansionsborosilikatglasrør og ravfarvede EPA-hætteglas er konverteret fra Type I, 51 ekspansionsborosilikatglasrør
  • Selvom hætteglas ikke er forrenset, er de pakket i et plastikkrympemodul, lehr-clean, da de kommer fra slutningen af produktionskøleren og placeres derefter i en bølgepaphylde.
  • Åbne lukninger og PTFE-beklædte silikonesepta eller solid-top PFTE-belagte hvide gummibeklædte lukninger fås separat
Overholdelse
Hætteglas overholder retningslinjer for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer i vand (Ref. US EPA Methods 601, 602, 603 og 604).
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,18 tommer.
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 60 ml
Til brug med (applikation) Til vandanalyse
Højde (engelsk) 4,84 tommer.
nr. pr. pakke 144
Volumen (engelsk) 2,02 oz.
Lukketype Skruelåg
Mængde 432/Cs.
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance EPA 601, 602, 603, 604
Højde (metrisk) 123 mm
Konserveringsmiddel None
Produkttype Vial