Få mere at vide
DWK Life Sciences KIMBLE™ EPA-vandanalysehætteglas, uden lukning
Artikelnummer. 12713077
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Farve:
Klar
nr. pr. pakke:
144
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 432
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve nr. pr. pakke unitSize
12713077 30 ml Klar 144 Pakke med 432
12703077 20 ml Klar 144 Pakke med 432
13080013 40 ml Klar 144 Pakke med 432
13111643 60 ml Klar 144 Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12713077 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 60958A6
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse klare og ravgule EPA-hætteglas med gevind til indsamling og opbevaring af vandprøver overholder retningslinjerne for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer.
  • Klare EPA-hætteglas er konverteret fra Type I, 33 ekspansionsborosilikatglasrør og ravfarvede EPA-hætteglas er konverteret fra Type I, 51 ekspansionsborosilikatglasrør
  • Selvom hætteglas ikke er forrenset, er de pakket i et plastikkrympemodul, lehr-clean, da de kommer fra slutningen af produktionskøleren og placeres derefter i en bølgepaphylde.
  • Åbne lukninger og PTFE-beklædte silikonesepta eller solid-top PFTE-belagte hvide gummibeklædte lukninger fås separat
Overholdelse
Hætteglas overholder retningslinjer for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer i vand (Ref. US EPA Methods 601, 602, 603 og 604).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 30 ml
Til brug med (applikation) Til vandanalyse
Højde (engelsk) 2,75 tommer
nr. pr. pakke 144
Volumen (engelsk) 1,01 oz.
Volumen (metrisk) i alt 30 mL
Lukketype Skruelåg
Certificeringer/compliance EPA 601, 602, 603, 604
Højde (metrisk) 70 mm
Produkttype Hætteglas