Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med skruetråd uden lukning
Certificeringer/compliance:
ASTM Type I, klasse A
USP Type I
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
15-425
18-400
Volumen (engelsk):
1 dr.
2,16 dr.
Beskrivelse
- Glasprøvehætteglasset har en gevindfinish
- KG-33 borosilikatglas
- Ugradueret uden lukning inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 16.0 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1 dr. |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Certificeringer/compliance | ASTM Type I, klasse A |
| Lukkestørrelse | 18-400 |