Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Prøvehætteglas med skruetråd med PTFE/silicone septa og åben-top polypropylen lukning
Volumen (metrisk):
8,0 ml
16,0 ml
Højde (metrisk):
63 mm
72 mm
Lukkestørrelse:
15-425
18-400
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Kimax KG-33 borosilikatglas - opfylder kravene vedr ASTM Type 1, klasse A og USP Type 1 glas
- Høj kemikalieresistens
- Hætteglasset har en gevindfinish
- Vedhæftet lukning har solid top
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 16,0 ml |
| Septum | Rød PTFE/Hvid Silikone |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 4.32 dr. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg (åben top) |
| Vis mere |